Merck
15047
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-ピリルボロン酸
≥98.0% (T)
別名:
N-Boc-2-ピロールボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14BNO4
CAS番号:
分子量:
211.02
Beilstein:
7993875
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChI Key
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15047-250MG:
15047-VAR:
15047-1G:
15047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)