Merck
666467
Sigma-Aldrich
Indole-5-boronic acid
≥95%
別名:
5-Indoleboronic acid, 5-インドリルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H6N)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
160.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
170-175 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10-12H
InChI Key
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下のような生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • 関節炎治療のためのMMP-13のインドールインヒビター
  • チューブリン重合インヒビターとして働く置換ピリミジン
以下の合成に用いられる鈴木カップリング反応の反応物質です。
  • アリール-ヘトアリールフロクマリン
  • アリール置換オキサベンジンドールおよびメタノベンジンドール
以下に関わる反応物質です。
  • メルカプトアセチレンとの酸化的クロスカップリング
  • トリフルオロメチル化
無保護マレイミドへのロジウム触媒1,4-付加で使用される基質です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666467-BULK:
666467-VAR:
666467-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 48, 4413-4413 (2007)
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the