アッセイ
≥95.0%
mp
327-330 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
InChI Key
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499986-BULK:
499986-VAR:
499986-1G:
499986-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.