Merck
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-ピラゾール-4-ボロン酸
≥95%
別名:
1-tert-ブトキシカルボニル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13BN2O4
CAS番号:
分子量:
212.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
157-161 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI Key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
715263-VAR:
715263-500MG:
715263-BULK:
715263-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)