Merck
499943
Sigma-Aldrich
2-ベンゾフランボロン酸
≥95%
別名:
2-ベンゾフラニルボロン酸, ベンゾフラン-2-イルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BO3
CAS番号:
分子量:
161.95
Beilstein:
1637889
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChI Key
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499943-5G:
499943-10G:
499943-25G:
499943-BULK:
499943-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.