Merck
512125
Sigma-Aldrich
3-ピリジンボロン酸
≥95.0%
別名:
3-ピリジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BNO2
CAS番号:
分子量:
122.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
InChI Key
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-ピリジニルボロン酸は、次の反応の試薬として使用できます。
  • ホスフィンフリー鈴木-宮浦クロスカップリング反応。
  • 位置選択的鈴木-宮浦カップリング、ならびにタンデムパラジウム触媒分子内アミノカルボニル化/環化反応。
  • 銅アセチルアセトネート触媒を用いたN-アリール化
  • 電子リッチなベンゼンの銅媒介シアン化および位置選択的シアン化
次の物質の調製にも使用できます。
  • 鈴木カップリングによる新規直鎖状ポリ(フェニルピリジル)鎖。
  • αヘリックスねじれの模倣物としてのオリゴピリジルフォルダマー。
  • 非常に重要な多くの治療用酵素阻害剤およびキナーゼ阻害剤ならびに受容体アンタゴニスト。
  • 鈴木カップリング反応を介したジブロモピリジニウムアミニドとの反応によるピリジン置換ピリジニウムN-(2′-アジニル)アミニドの調製。
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512125-VAR:
512125-BULK:
512125-1G:
512125-25G:
512125-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jana Sopkova-de Oliveira Santos et al.
Journal of chemical information and modeling, 52(2), 429-439 (2011-12-27)
Protein-protein interactions are central to many biological processes, from intracellular communication to cytoskeleton assembly, and therefore represent an important class of targets for new therapeutics. The most common secondary structure in natural proteins is an α-helix. Small molecules seem to
Synthesis of new linear poly(phenylpyridyl) chains
Perato, S.; et al.
Tetrahedron, 68, 1910-1917 (2012)
Brian C Shook et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(3), 1402-1417 (2012-01-14)
The design and characterization of two, dual adenosine A(2A)/A(1) receptor antagonists in several animal models of Parkinson's disease is described. Compound 1 was previously reported as a potential treatment for Parkinson's disease. Further characterization of 1 revealed that it was
Regioselective Suzuki coupling on pyridinium N-(3,5-dibromoheteroar-2-yl)aminides
M. Jose R, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 36, 6457-6460 (2006)
Justin I Montgomery et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(4), 1662-1670 (2012-01-20)
The synthesis and biological activity of a new series of LpxC inhibitors represented by pyridone methylsulfone hydroxamate 2a is presented. Members of this series have improved solubility and free fraction when compared to compounds in the previously described biphenyl methylsulfone
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.