Merck
724017
Sigma-Aldrich
1H-インダゾール-5-ボロン酸
≥95%
別名:
1H-インダゾール-5-イル-5-ボロン酸, インダゾール-5-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BN2O2
CAS番号:
分子量:
161.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
175-180 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI Key
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • Tpl2キナーゼインヒビターとしてのチエノ[3,2-d]ピリミジンの調製
  • がん治療用mTORインヒビターとしてのピリジニル・ベンゾナフチリジノンの合成
  • ヒトファルネシルピロリン酸合成の新規ビスホスホネート阻害薬
  • α7神経性ニコチン受容体としてジアザビシクロヘプタンの調製
  • チロシンおよびホスホイノシチドキナーゼ阻害活性をもつピラゾロピリミジンアミン誘導体の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
724017-1G:
724017-VAR:
724017-250MG:
724017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)