Merck
720828
Sigma-Aldrich
インダゾール-6-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BN2O2
CAS番号:
分子量:
161.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
112-117 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI Key
ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • 水酸化ステロイド脱水素酵素阻害剤としての、二環式ヒドロキシフェニルメタノン誘導体
  • ヒトファルネシルピロリン酸合成酵素のビスホスホネートインヒビター
  • PKC-ζインヒビターとしてのインダゾリルベンゾイミダゾール
  • アミノピラゾロピリミジン誘導体と、そのチロシンおよびホスフィノシチドキナーゼの阻害活性
Indazole-6-boronic acid can be used as a reactant:
  • In Suzuki-Miyaura coupling reaction to synthesize indazole derivatives via C-C bond formation by reacting with different aryl halides.
  • To synthesize indazole substituted purines and pyrrolo[2,3-d]pyrimidines as potential kinase inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720828-VAR:
720828-250MG:
720828-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, synthesis, and preclinical evaluation of fused pyrimidine-based hydroxamates for the treatment of hepatocellular carcinoma
Chen D, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(4), 1552-1575 (2018)
Design and synthesis of active site inhibitors of the human farnesyl pyrophosphate synthase: apoptosis and inhibition of ERK phosphorylation in multiple myeloma cells
Lin Y-S, et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(7), 3201-3215 (2012)