About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6BN3O2
CAS番号:
分子量:
138.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
206-211 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
InChI Key
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706221-250MG:
706221-BULK:
706221-1G:
706221-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)