品質水準
mp
165-169 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
InChI Key
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
- 鈴木クロスカップリング反応
- パラジウム触媒による1,4-付加反応
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
Jan Code
595756-1G:
595756-BULK:
595756-10G:
595756-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック