Merck
456799
Sigma-Aldrich
4,4′-ビフェニルジボロン酸
別名:
4,4'-(ジヒドロキシボリル)-1,1'-ビフェニル, 4,4'-ビフェニレンジボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2BC6H4C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
241.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C12H12B2O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8,15-18H
InChI Key
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • ジアザボロール類を含む有機半導体を基盤とする有機電界効果トランジスタ
  • Suzukiカップリングを経由するシクロパラフェニレン類
  • 有機薄膜トランジスタに応用するための1,3,2-ジアザボロイン誘導体
  • 背面結合した2,6-ビス(トリアゾール-1-イル)ピリジン分子
  • メチルアクアコバルオキシムおよびジアミンを用いた電気化学反応を経由する角柱形ホスト分子
  • カテコール、ジヒドロキシナフタレンおよびジアミノベンゼンジチオールとの反応由来の、有機電界効果トランジスタおよび発光ダイオードとして用いるアリールボロン酸エステル
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
456799-500MG:
456799-BULK:
456799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)