Merck
663816
Sigma-Aldrich
1,4-ベンゼンジボロン酸ビス(ピナコール)エステル
97%
別名:
1,4-ビス(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンゼン, 1,4-ベンゼンジボロン酸ジピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28B2O4
CAS番号:
分子量:
330.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
241-245 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H28B2O4/c1-15(2)16(3,4)22-19(21-15)13-9-11-14(12-10-13)20-23-17(5,6)18(7,8)24-20/h9-12H,1-8H3
InChI Key
UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に使用される試薬です
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング反応および重合
以下の調製に使用される試薬です
  • 効率的な太陽電池光電ポリマー
  • 電界効果トランジスタおよび太陽電池
  • 青色OLEDデバイス、青色高分子発光ダイオード、白色LEDなどの蛍光化合物および材料
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
663816-BULK:
663816-VAR:
663816-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Triphenylene-Based Polymers for Blue Polymeric Light Emitting Diodes
Saleh, M.; et al.
Macromolecules, 43, 137-143 (2010)
Synthesis, characterization, and crystal structure of [6]cycloparaphenylene.
Jianlong Xia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(10), 2474-2476 (2012-01-31)
Liwen Hu et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(46), 10609-10615 (2020-11-03)
In this work, an anionic conjugated polyelectrolyte (PCP-SO3K), in which the backbone contains alternating 4,4-bis-alkyl-4H-cyclopenta-[2,1-b;3,4-b']-dithiophene and benzene structural units and the charges are provided by pendant sulfonate groups, was synthesized. The ionic nature of PCP-SO3K renders it soluble in water
Moussa Saleh et al.
Macromolecular rapid communications, 30(14), 1279-1283 (2009-07-16)
Three polytriphenylene derivatives with phenyl and alkyl groups as side chains have been tested as blue light emitters. The best performance in terms of turn-on voltage and luminance efficiencies was obtained for poly(2-heptyl-3-(4-octylphenyl)-1,4-diphenyl-6,11-triphenylenyl-1,4-benzene) (1), which was additionally blended with an
Efficient solar cells based on an easily accessible diketopyrrolopyrrole polymer
Bijleveld, J. C.; et al.
Advanced Materials, 22, 242-246 (2010)