アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
96-103 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
InChI Key
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750778-BULK:
750778-5G:
750778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)