Merck
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4,7-ビス(ボロン酸ピナコールエステル)
95%
別名:
ベンゾ[c]-1,2,3-チアジアゾール-4,7-ジイル-4,7-ジボロン酸ジピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26B2N2O4S
CAS番号:
分子量:
388.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
207-212 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
InChI Key
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
702803-VAR:
702803-1G:
702803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。