アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
377-382 °C
SMILES記法
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC3=C(C=C(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)C5=NSN=C53)C6=NSN=C26
InChI
1S/C22H26B2N4O4S2/c1-19(2)20(3,4)30-23(29-19)13-9-11-12(15-17(13)27-33-25-15)10-14(18-16(11)26-34-28-18)24-31-21(5,6)22(7,8)32-24/h9-10H,1-8H3
InChI Key
VZCYKOASVMGCSP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ready-to-use precursor for synthesis of high-performance semiconducting polymers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795518-100MG:
795518-BULK:
795518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
5,10-Diborylated naphtho[1,2-c:5,6-c0]bis[1,2,5]-thiadiazole: a ready-to-use precursor for the synthesis of high-performance semiconducting polymers
Polym. Chem., 4(20), 5224-5227 (2013)