詳細
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
powder
色
dark green
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
TU-1 is a N-type organic semiconductor material that provides both high mobility and high atmospheric stability. It can be dissolved in organic solvents, and be compatible with printing processes. When combined with P-type organic semiconductors, high-performance complementary circuits can be formed.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
911216-VAR:
911216-BULK:
911216-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Crystal structure and modeled charge carrier mobility of benzobis(thiadiazole) derivatives
New. J. Chem., 40(2), 1403-1411 (2016)
A Unique Solution-Processable n-Type Semiconductor Material Design for High-Performance Organic Field-Effect Transistors
Chemistry of Materials, 27(1), 141-147 (2015)
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。