776289
N,N'-ビス(3-ペンチル)ペリレン-3,4,9,10-ビス(ジカルボキシイミド)
98% (HPLC)
別名:
2,9-ジ(ペンタ-3-イル)-アントラ[2,1,9-def,6,5,10-d'e'f']ジイソキノリン-1,3,8,10-テトロン, N,N'-ビス(エチルプロピル)ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸ジイミド, N,N-ビス(エチルプロピル)ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸ジイミド, PBI, アントラ[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']ジイソキノリン-1,3,8,10(2H,9H)-テトロン、2,9-ビス(1-エチルプロピル)-
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
>450 °C
λmax
524, 488, 457 nm in dichloromethane
SMILES記法
CCC(CC)N1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(C(CC)CC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C34H30N2O4/c1-5-17(6-2)35-31(37)23-13-9-19-21-11-15-25-30-26(34(40)36(33(25)39)18(7-3)8-4)16-12-22(28(21)30)20-10-14-24(32(35)38)29(23)27(19)20/h9-18H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
AIPBSZJAQGGCPD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
ペリレンビスイミド色素は、有機薄膜太陽電池(OPV)に使用されます。溶媒蒸気アニールされたフィルムでは、1.75%のPCEが明らかにされており、単分子材料に基づく太陽電池の中では最も優れています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776289-1G:
776289-VAR:
776289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.