Merck
766038
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis[2-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethoxy)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
97%
別名:
2,9-Bis[2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethoxy]ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′] diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H54N2O8Si2
CAS番号:
分子量:
795.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
357-362 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N(CCOCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C6=C(C(N(CCOCCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C5=O)=O)C=CC(C7=C3C2=C1C=C7)=C46
InChI
1S/C44H54N2O8Si2/c1-43(2,3)55(7,8)53-25-23-51-21-19-45-39(47)31-15-11-27-29-13-17-33-38-34(18-14-30(36(29)38)28-12-16-32(40(45)48)37(31)35(27)28)42(50)46(41(33)49)20-22-52-24-26-54-56(9,10)44(4,5)6/h11-18H,19-26H2,1-10H3
InChI Key
MQIYPIYWJFMSSJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson-
Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766038-1G:
766038-BULK:
766038-5G:
766038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susan Bevers, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 5905-5915 (2000)
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。