Merck
901013
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-octyldodecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
別名:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-octyldodecyl) bisimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H84N2O4Br2
CAS番号:
分子量:
985.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
>99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
SMILES記法
Brc1c2c3c4c([c]([n]([c](c4c1)=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)c(cc3[c]([n]([c]2=O)CC(CCCCCCCCCC)CCCCCCCC)=O)Br
InChI
1S/C54H84Br2N2O4/c1-5-9-13-17-21-23-27-31-35-41(33-29-25-19-15-11-7-3)39-57-51(59)43-37-46(56)50-48-44(38-45(55)49(47(43)48)53(57)61)52(60)58(54(50)62)40-42(34-30-26-20-16-12-8-4)36-32-28-24-22-18-14-10-6-2/h37-38,41-42H,5-36,39-40H2,1-4H3
InChI Key
NWRUYRQLNMLUMB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901013-VAR:
901013-BULK:
901013-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)