詳細
Band gap: 2.06 eV
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
溶解性
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
軌道エネルギー
HOMO -5.81 eV
LUMO -3.75 eV
SMILES記法
N1(C(=O)c2c3c4c(c%12c%13c(c4ccc3C1=O)ccc%14c%13c(cc%12)C(=O)N(C%14=O)C(CCCCC)CCCCC)c(c2)c5c6c7c(c9c%10c6ccc%11c%10c(cc9)C(=O)N(C%11=O)C(CCCCC)CCCCC)ccc8c7c(c5)C(=O)N(C8=O)C(CCCCC)CCCCC)C(CCCCC)CCCCC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900774-BULK:
900774-VAR:
900774-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.