Merck
379646
Sigma-Aldrich
フラーレン-C60
greener alternative
99.5%
別名:
バックミンスターフラーレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60
CAS番号:
分子量:
720.64
Beilstein:
5901022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5%
形状
crystalline powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 4.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 7000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI Key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フラーレン-C60 (C60、99.5%)は炭素質材料のクラスに属します。本化合物は、直径約0.7 nmです。本化合物は、新しいカーボンナノ材料の調製に利用できる、60個のsp2混成炭素原子で構成される中空の正二十面体の閉じこめたケージ構造です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
C60には、触媒、光学材料、ポリマー修飾、太陽電池、燃料電池、潤滑剤、化粧品、および生物医学的アプリケーションなど、広範な用途があります。
リチウムイオン電池、有機光電池(OPV)、ヘテロ接合太陽電池、高分子光検出器、フォトダイオード、および光触媒など、さまざまな代替エネルギーアプリケーションに使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379646-500MG:
379646-5G:
379646-100MG:
379646-1G:
379646-VAR:
379646-BULK:
379646-2.5G:
379646-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Application of fullerene-added nano-oil for lubrication enhancement in friction surfaces.
Lee J, et al.
Tribology International, 42(3), 440-447 (2009)
Enhanced infra-red emission from sub-millimeter microelectromechanical systems micro hotplates via inkjet deposited carbon nanoparticles and fullerenes.
Luca AD, et al.
Journal of Applied Physics, 113 null
Polymer-fullerene composite solar cells.
Thompson BC and Frechet JMJ
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(1), 58-77 (2008)
Application of nanotechnology in cosmetics.
Mu Li and Sprando RL
Pharmaceutical Research, 27(8), 1746-1749 (2010)
Double-cable polymers for fullerene based organic optoelectronic applications
Cravino A and Sariciftci NS
Journal of Materials Chemistry, 12(7), 1931-1943 (2002)
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
すべて表示
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。