Merck
704326
Sigma-Aldrich
[6.6] ジフェニルC62 ビス(酪酸メチルエステル)(異性体混合物)
99.5%
別名:
Bis[60]PCBM, ビス(1-[3-(メトキシカルボニル)プロピル]-1-フェニル)-[6.6]C62 (異性体混合物)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84H28O4
分子量:
1101.12
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
solid
mp
>300 °C
溶解性
organic solvents: soluble
SMILES記法
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%20c%21c%22c%23c%24c%25c%26c%27c%28c%29c(c%20c%30c%18c%10c%31c%11c%32c%12c%33c%13c(c%26c%33c%28c%32c%29c%30%31)c%14c%25c%15c%23c%16c%22c%17%19)C%21%34C(CCCC(=O)OC)(c%35ccccc%35)C%24%27%34)C248
詳細
Bis[60]PCBM is a fullerene derivative.
[6.6] Diphenyl C62bis(butyric acid methyl ester)(mixture of isomers) (bis-[60]PCBM) is a fullerene based acceptor molecule that is a bis analog of PCBM. It can be used in polymeric solar cells to improve the open circuit voltage (Voc).
アプリケーション
可溶性のnチャネル有機半導体です。ポリマー:フラーレン・バルクヘテロ接合太陽電池に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
704326-100MG:
704326-BULK:
704326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Purification and electronic characterisation of 18 isomers of the OPV acceptor material bis-[60] PCBM
Shi W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(5), 975-978 (2017)
Isomer-Pure Bis-PCBM-Assisted Crystal Engineering of Perovskite Solar Cells Showing Excellent Efficiency and Stability
Zhang F, et al.
Advanced Materials, 29(17), 1606806-1606806 (2017)
M. Lenes, G.AH. Weltzelaer, F.B. Kooistra, S.C. Veenstra, J.C. Hummelen, P.W.M. Blom
Advanced Mat., 20, 2116-2116 (2008)
Material solubility effects in bulk heterojunction solar cells based on the bis-cyclopropane fullerene adducts and P3HT
Susarova DK, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 120(17), 30-36 (2014)
資料
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
n型半導体フラーレン誘導体であるPCBMの特性と応用について、フローニンゲン大学のJan C. Hummelen教授に解説していただきました。
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。