Merck
753955
Sigma-Aldrich
ICBA
99% (HPLC)
別名:
1′,1′′,4′,4′′-テトラヒドロ-ジ[1,4]メタノナフタレノ[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]フラーレン-C60, C60 誘導体、インデン-C60ビス付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H16
CAS番号:
分子量:
952.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
solid
損失
0.5 wt. % TGA, 235 °C
mp
253-260 °C
軌道エネルギー
LUMO 3.67 eV (CV)
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICBA (1:1)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 10.82 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.78 V
  • Fill Factor (FF): 0.56
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.65 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
  • Fill Factor (FF): 0.60
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ICBAは、C60 とインデンから合成されるC60誘導体です。高分子太陽電池(PSC)の性能を向上させるために使用される最低空軌道(LUMO)の浅いアクセプター材料です。
有機太陽電池(OSC)としてのインデン-C60ビスアダクト(ICBA)の性能は、研究で記述されています。 簡易な調製および有機溶媒に対する高い溶解性により、ICBAは[6,6]-フェニル-C61ブタン酸メチルエステル(PCBM)の有効な代替となっています。
アプリケーション
ICBAは、ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)と共に、有機太陽電池(OSC)の製造に用いられる活性層として使用されます。チアゾロ-チアゾロと組み合わせたICBAは、ドナーとして使用されます。また、太陽光発電の用途向けにPCBMと混合されます。
三元バルクヘテロ接合システム(BHJ)は、IR増感有機太陽電池のため、ICBA低バンドギャップ高分子を用いて作成されます。1-3ICBA/チアゾロ-チアゾロドナー高分子混合系は、BHJ太陽電池内での電荷発生を増加させるのに使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753955-250MG:
753955-BULK:
753955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Temperature dependence of P3HT: ICBA polymer solar cells.
2017 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, 133-134 (2017)
Optimization of the structural configuration of ICBA/P3HT photovoltaic cells.
Nemnes GA, et al.
Applied Surface Science, 424(4), 264-268 (2017)
Photo-physics of PTB7, PCBM and ICBA based ternary solar cells.
Sharma R, et al.
Organic Electronics, 34(4), 111-117 (2016)
Comparative study of spectral and morphological properties of blends of P3HT with PCBM and ICBA.
Lin YH, et al.
Organic Electronics, 13(11), 2333-2341 (2012)
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Ameri T, et al.
Energy & Environmental Science, 6 (2013)
資料
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。
すべて表示