色
light yellow to yellow
溶解性
water: soluble >50 mg/mL
DMSO: slightly soluble
methanol: slightly soluble
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793248-VAR:
793248-100MG:
793248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。
関連コンテンツ
フラーレンケージ上に40個以上の水酸基を結合したフラーレンC60と、二次結合した8個以上の水分子で構成されている「水酸化フラーレン」をご紹介します。最高約60 mg/mLもの高い水溶性を示す水溶性フラーレンです。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。