Merck
802832
Sigma-Aldrich
4-(1′,5′-ジヒドロ-1′-メチル-2′H-[5,6]フラーレノ-C60-Ih-[1,9-c]pyrrol-2′-yl)安息香酸
別名:
C60-SAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H11NO2
CAS番号:
分子量:
897.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
>99% (NMR)
品質水準
フォーム
powder
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(1′,5′-ジヒドロ-1′-メチル-2′H-[5,6]フラーレノ-C60-Ih-[1,9-c]ピロール-2′-イル)安息香酸(C60-SAM)はフラーレンに基づく自己組織化単分子膜であり、形成電子選択層(ECL)の酸化物表面を機能化するために使用できます。高い電子親和力を持つ良好な電子供与体として機能することができます。ヒステリシスを抑えて、ペロブスカイト型太陽電池(PSC)の全体的な効率を高めます。
アプリケーション
逆型ポリマー太陽電池やペロブスカイト−ポリマーハイブリッド太陽電池などの有機電子デバイスに使用されるフラーレンベースの自己組織化単分子膜。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802832-VAR:
802832-BULK:
802832-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interfacial modification to improve inverted polymer solar cells
Hau SK, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(42), 5113-5119 (2008)
Analysis of the hysteresis behavior of perovskite solar cells with interfacial fullerene self-assembled monolayers
Valles-Pelarda M, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 7(22), 4622-4628 (2016)
Highly Efficient Inverted Organic Solar Cells Through Material and Interfacial Engineering of Indacenodithieno[3: 2-b]thiophene-Based Polymers and Devices
Jeremy JI, et al.
Advances in Functional Materials, 24(10), 1465-1473 (2014)
Effect of Chemical Modification of Fullerene-Based Self-Assembled Monolayers on the Performance of Inverted Polymer Solar Cells
Hau et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 2(7), 1892-1902 (2010)
Agnese Abrusci et al.
Nano letters, 13(7), 3124-3128 (2013-06-19)
A plethora of solution-processed materials have been developed for solar cell applications. Hybrid solar cells based on light absorbing semiconducting polymers infiltrated into mesoporous TiO2 are an interesting concept, but generating charge at the polymer-metal oxide heterojunction is challenging. Metal-organic
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。