Merck
709085
Sigma-Aldrich
C60 ピロリジントリス-酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66O6NH7
分子量:
909.76
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C
溶解性
water, pH >9: soluble
詳細
C60ピロリジントリス-酸(CPTA)は、カルボキシ官能基化炭素バッキーボールを有するフラーレン誘導体です。エネルギーレベルと電子移動度が高いことから、主として電気化学的装置の電子輸送層(ETL)として使用されます。ヒドロキシル基によるカルボン酸のエステル化により、従来の酸化金属ベースの電荷輸送フィルムの代替品として使用できます。水および他の極性溶媒の溶解度が高いことから、溶液処理デバイスに適しています。
これは価値の高い化合物であり、損失は最小限です。水溶性のフラーレンであるため、生物学的用途に適しています。水溶性フラーレン付加物です。pH約13でのモノ付加体の溶解度は約0.5 mg/mLで、20~200 nmの範囲の凝集体を含む安定した溶液が得られます。pH 7.4では、溶解度は約0.002~0.005 mg/mLです。
アプリケーション
C60ピロリジントリス酸は、太陽電池のカソードバッファー層として使用できます。有機薄膜太陽電池の濡れ層として使用できます。
CPTAは、カソードバッファーとして使用でき、ポリマー太陽電離およびペロブスカイトベースの太陽電池の作製において活性層と電極相の間に伝導層を形成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
709085-100MG:
709085-VAR:
709085-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electron-Transport-Layer-Assisted Crystallization of Perovskite Films for High-Efficiency Planar Heterojunction Solar Cells
Wang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 28(9), 1706317-1706317 (2018)
Probing ultrafast charge separation at organic donor/acceptor interfaces by a femtosecond electric field meter.
Kaake LG, et al.
Applied Physics Letters, 99(8) (2011)
Efficient and Hysteresis-Free Perovskite Solar Cells Based on a Solution Processable Polar Fullerene Electron Transport Layer
Wang Y, et al.
Advanced Energy Materials, 7(21), 1701144-1701144 (2017)
Okuda
Fullerene Science and Technology, 8, 89-94 null
High performance polymer solar cells with a polar fullerene derivative as the cathode buffer layer.
Li X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(40), 12413-12416 (2013)
資料
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
関連コンテンツ
フラーレンケージ上に40個以上の水酸基を結合したフラーレンC60と、二次結合した8個以上の水分子で構成されている「水酸化フラーレン」をご紹介します。最高約60 mg/mLもの高い水溶性を示す水溶性フラーレンです。
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。