Merck
334871
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-p-アニシジン
98%
別名:
3-フルオロ-4-メトキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS番号:
分子量:
141.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334871-5G:
334871-VAR:
334871-BULK:
334871-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)