Merck
228605
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
別名:
3-Chloro-p-anisidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)NH2
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
879162
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Chloro-4-methoxyaniline is aniline metabolite of chlorpropham and has been quantitated by by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
228605-BULK:
228605-250G:
228605-1KG:
228605-50G:
228605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eva Orejuela et al.
Electrophoresis, 26(15), 2991-2998 (2005-07-05)
A rapid, reliable method has been developed for the multi-residue analysis of aniline metabolites of chlorpropham in potato samples. The method involves the precolumn derivatization of aniline metabolites with 5-(4,6-dichloro-s-triazin-2-ylamino) fluorescein (DTAF) and their subsequent separation and determination by micellar