Merck
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
別名:
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-Dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
密度
1.1679 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI Key
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
678848-1G:
678848-BULK:
678848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)