クローン
PLPC1, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLP1(5354)
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経細胞及びグリアマーカー
神経化学・ニューロトロフィン
Immunocytochemistry: 4% PFA fixed cells, 5-10 minutes room temperature. Use 0.1% triton in block only to allow antibody access to C-terminal epitope.
Immunohistology on fresh frozen sections or 4% PFA fixed, frozen tissues. Epitope is internal, use 0.1-0.2% triton X-100 in the blocking step for permeabilization.
Immunohistochemistry in paraffin: works best with lightly fixed tissues, or Bouin′s fixed material, although there are reports of traditional formalin fixation also working with antigen recovery. {Mathis, et al 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Brain
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB388-100UG:
試験成績書(COA)
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.