製品名
PP1 Analog II, 1NM-PP1, PP1 Analog II, CAS 221244-14-0, is a cell-permeable PP1 analog that acts as a potent, reversible, selective, ATP-competitive inhibitor of mutant over wild-type kinases.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(nc(c4c1ncnc4N)Cc2c3c(ccc2)cccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
InChI Key
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
T339G
包装
警告
再構成
その他情報
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
529581-VMG:
529581-1.1ML:
529581-1MG:
試験成績書(COA)