Merck
675911
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
≥95%
別名:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO4
CAS番号:
分子量:
261.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChI Key
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応
  • 銅触媒トリフルオロメチル化
  • パラジウム触媒ベンジル化
  • ホモカップリング反応
ヒドロキシキノン類のフェニルヨードニウムイリドの鈴木-宮浦カップリングを介するヒドロキシキノン類合成に使用します
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
675911-1G:
675911-VAR:
675911-5G:
675911-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 2597-2597 (2006)