アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
102-107 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
InChI Key
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
アプリケーション
以下の反応物質です。
- パラジウム触媒性クロスカップリングプロセスによる、双極子環状付加を介した、ジハロゲン化ピラゾールの調製
- 鈴木宮浦クロスカップリング
- イソクリプトレピンアルカロイドとその関連骨格の、改変ピクテ‐スペングラー反応による合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
680516-1G:
680516-10G:
680516-BULK:
680516-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)