Merck
346225
Sigma-Aldrich
(2-メチルプロピル)ボロン酸
≥95.0%
別名:
イソブタンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
101.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CB(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(2-メチルプロピル)ボロン酸は以下のものとして使用できます。   
  • 鈴木・宮浦型カップリング反応による4-ブロモイソキノリンからの4-イソブチルイソキノリンの調製における反応剤。
  • スチレンの重合において水酸化アルミニウム、ホウ酸と共に使用される触媒。
また、下記における反応剤としても使用できます。    
  • 銅触媒によるクロスカップリング反応。      
  • イリジウムが触媒するC-Hホウ素化反応によるポリボリルアルカンの合成。        
  • ヘテロ置換ジアザボロールおよびボリニンの調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
346225-BULK:
346225-5G:
346225-1G:
346225-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solution-state 15N NMR and solid-state single-crystal XRD study of heterosubstituted diazaboroles and borinines prepared via an effective and simple microwave-assisted solvent-free synthesis
Slabber CA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 723, 122-128 (2013)
Takeshi Yamamoto et al.
Organic letters, 21(16), 6235-6240 (2019-08-07)
Pyrazolylaniline serves as a temporary directing group attached to the boron atom of alkylboronic acids in Ir-catalyzed C(sp3)-H borylation. The reaction takes place at α-, β-, and γ-C-H bonds, giving polyborylated products including di-, tri-, tetra-, and even pentaborylalkanes. α-C-H
Benjamin M Reeves et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(44), 15697-15701 (2019-09-06)
A transition-metal-free reductive hydroxymethylation reaction has been developed, enabling the preparation of tetrahydroisoquinolines bearing C4-quaternary centers from the corresponding isoquinolines. Deuterium labelling studies and control experiments enable a potential mechanism to be elucidated which features a key Cannizzaro-type reduction followed
Study of Rate-accelerating of Aluminum Hydroxide, Boric Acid, and (2-Methylpropyl) Boronic Acid for Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene
Luo Yu-tai, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 47(1), 63-63 (2008)
Steven A Rossi et al.
Organic letters, 15(9), 2314-2317 (2013-04-25)
For the first time, a general catalytic procedure for the cross-coupling of primary amides and alkylboronic acids is demonstrated. The key to the success of this reaction was the identification of a mild base (NaOSiMe3) and oxidant (di-tert-butyl peroxide) to