Merck
588415
Sigma-Aldrich
シクロペンチルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11BO2
CAS番号:
分子量:
113.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
InChI Key
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • キノンまたは芳香族アミンとのクロスカップリング反応
  • ジフェニルイソオキサゾールのアリール化およびアルキル化
  • リン配位子(RuPhos)が介する鈴木クロスカップリング反応
アナリシスノート
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
588415-1G:
588415-VAR:
588415-BULK:
588415-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)