蒸気圧
75 hPa ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
転移温度
flash point 25.5 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体