アッセイ
98%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>350 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
482951-5MG:
482951-BULK:
482951-VAR:
資料
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。