分子量
Mw ≥10,000 Da by GPC
品質水準
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
蛍光検出
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.8 eV
関連するカテゴリー
アプリケーション
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932264-250MG:
932264-BULK:
932264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)