詳細
PL - 426 nm (in THF)
品質水準
分子量
Mw 50,000-150,000 by GPC
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
バンドギャップ
2.5 eV
溶解性
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
376 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923214-BULK:
923214-100MG:
923214-250MG:
923214-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.