Merck
913804
Sigma-Aldrich
ヨウ化スズ(II)
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis, (Perovskite grade)
別名:
ヨウ化第一スズ, 二ヨウ化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnI2
CAS番号:
分子量:
372.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
粒径
-10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
密度
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tin iodide finds application in synthesis of perovskites based photovoltaic materials. Our perovskite grade SnI2 can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Tin(II) iodide can serve as a starting material or precursor for tin-based perovskite absorber layers in perovskite solar cells. Tin(II) iodide perovskite-based structures can be employed in sensitizers, photodetectors, and sensors due to their tunable bandgap, high absorption coefficient, and efficient charge carrier transport. These properties make them suitable for applications in light sensing and detection. Tin(II) iodide perovskite structures show promise as materials for energy harvesting and conversion.
包装
Packed in ampules
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913804-5G:
913804-VAR:
913804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Semiconducting tin and lead iodide perovskites with organic cations: phase transitions, high mobilities, and near-infrared photoluminescent properties
Stoumpos C C, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 9019-9038 (2013)
Low-dimensional perovskite interlayer for highly efficient lead-free formamidinium tin iodide perovskite solar cells.
Chen K, et al.
Nano Energy, 49, 411-418 (2018)
資料
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。