Merck
409294
Sigma-Aldrich
ヨウ化スズ(IV)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化第二スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnI4
CAS番号:
分子量:
626.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Sn](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
QPBYLOWPSRZOFX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ヨウ化スズ(IV)半導体複合体の電子特性に対する、pi-ヨウ化物分子間相互作用の影響: この研究では、有機リガンドと複合したヨウ化スズ(IV)の結晶構造と電子特性を調査しています(E Wlazlak et al., 2016)。
  • ハロゲン化スズペロブスカイトにおける Sn(II)酸化の起源: この研究では、ハロゲン化スズペロブスカイトにおける Sn(II)から Sn(IV)への酸化メカニズムと、材料安定性への影響について調査しています(J Pascual et al., 2020)。
  • ハロゲン化スズペロブスカイトにおけるフッ化物の化学: この論文では、ヨウ化ペロブスカイトにおけるフッ化物の添加がスズ中心の配位および酸化状態に与える影響について考察しています(J Pascual et al., 2021)。
  • Sn(II)および Sn(IV)ヨウ化ペロブスカイトの機械的合成と、その構造、化学、熱、光学、電気的特性の研究: この研究では、純スズとスズ-鉛混合ヨウ化ペロブスカイトの合成と特性評価について詳述しています(Y El Ajjouri et al., 2020)。
  • スズ系ハイブリッドペロブスカイト太陽電池の劣化メカニズムとヨウ化スズ(IV)の重要な役割: この研究では、スズ系ペロブスカイト太陽電池の劣化メカニズムを解明し、このプロセスにおけるヨウ化スズ(IV)の役割を強調しています(L Lanzetta et al., 2021)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409294-BULK:
409294-5G-PW:
409294-25G:4548173146768
409294-5G:4548173146775
409294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nezhueyotl Izquierdo et al.
ACS nano, 13(6), 7091-7099 (2019-05-31)
A single-step, direct silicon-substrate growth of black phosphorus (BP) crystals is achieved in a self-contained short-way transport technique under low-pressure conditions (<1.5 MPa). A 115 nm-thick BP hero single crystal is formed with lateral dimensions of 10 × 85 μm.
Zhibin Yang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(40), 8990-8997 (2016-10-21)
A low-bandgap (1.33 eV) Sn-based MA
Jia Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 2618-2618 (2020-05-28)
Charge-transfer excitons (CTEs) immensely enrich property-tuning capabilities of semiconducting materials. However, such concept has been remaining as unexplored topic within halide perovskite structures. Here, we report that CTEs can be effectively formed in heterostructured 2D perovskites prepared by mixing PEA2PbI4:PEA2SnI4
Meng Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(20), e1800258-e1800258 (2018-04-01)
Exploiting organic/inorganic hybrid perovskite solar cells (PSCs) with reduced Pb content is very important for developing environment-friendly photovoltaics. Utilizing of Pb-Sn alloying perovskite is considered as an efficient route to reduce the risk of ecosystem pollution. However, the trade-off between
Jian Qiu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1800793-1800793 (2019-01-16)
Low-dimensional Ruddlesden-Popper (LDRP) lead-free perovskite has great potential due to its improved stability and oriented crystal growth, which is mainly attributed to the effective control of crystallization kinetics. However, the crystallization kinetics of LDRP lead-free perovskite films are highly limited