Merck
900168
Sigma-Aldrich
ヨウ化鉛(II)
99.999% trace metals basis, perovskite grade
別名:
二ヨウ化鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbI2
CAS番号:
分子量:
461.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
beads
詳細
Powder or beads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
密度
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化鉛(II)は、ワイドバンドギャップ(2.32 eV)半導体材料です。高い抵抗率、化学的安定性、幅広い温度適用性(−200°C~+130°Cまで)などのユニークな特性があります。中心陽イオンとして鉛を有するペロブスカイトは、最高の光起電力効率を生み出します。メルクは、太陽電池の性能を強化するために特別に設計されたヨウ化鉛を提供しています。
アプリケーション
ペロブスカイトグレードのLead(II) iodide(PbI2)は、特にformamidinium lead iodide(FAPbI3)やmethylammonium lead iodide(MAPbI3)などペロブスカイト太陽電池やその他の光電子工学デバイスで広く研究されているのペロブスカイト材料の合成や作製に使用される高純度lead iodideのことです。ペロブスカイトグレードのlead(II) iodideの高い純度は、ペロブスカイト太陽電池の効率、安定性、再現性に貢献しています。
ヨウ化鉛は、ペロブスカイトベースの太陽光発電材料の合成に使用されます。メルクのペロブスカイトグレードPbI2はDMFに溶けやすく、1Mの溶液となります。
その他情報
空気および湿度に極めて敏感です。グローブボックス内のアルゴン雰囲気下で扱ってください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900168-5G-PW:
900168-VAR:
900168-5G:4548173957098
900168-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gratzel M, et al.
Advances in Functional Materials, 25, 6936-6936 (2015)
Samuel D Stranks et al.
Nature nanotechnology, 10(5), 391-402 (2015-05-08)
Metal-halide perovskites are crystalline materials originally developed out of scientific curiosity. Unexpectedly, solar cells incorporating these perovskites are rapidly emerging as serious contenders to rival the leading photovoltaic technologies. Power conversion efficiencies have jumped from 3% to over 20% in
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。