Merck
211141
Sigma-Aldrich
臭化鉛(II)
≥98%
別名:
Dibromolead, Lead dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbBr2
CAS番号:
分子量:
367.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
密度
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化鉛(II)(PbBr2)は、ナノスケール擬二次元層状ペロブスカイトの製作に使用できます。このペロブスカイトは、発光物質としての使用が期待されます。また、深青色蛍光臭化鉛ペロブスカイトマイクロディスクの合成にも使用できます。このマイクロディスクは、発光ダイオード(LED)用の直接バンドギャップ半導体として使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211141-100G:4548173115832
211141-VAR:
211141-500G:4548173115849
211141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly luminescent nanoscale quasi-2D layered lead bromide perovskites with tunable emissions
Yuan Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(20), 3887-3890 (2016)
A facile one-pot synthesis of deep blue luminescent lead bromide perovskite microdisks
Yuan Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(91), 16385-16388 (2015)
A N Hamir et al.
Australian veterinary journal, 57(9), 401-406 (1981-09-01)
Eight-month-old dogs maintained on a high-fat-low-calcium diet were administered a mixture of lead chloride, lead bromide and lead sulphate for prolonged periods at 4 different dose levels. Dogs on high levels of leads showed marked weight loss and gastrointestinal symptoms
Hongying Duan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1447-1451 (2004-05-19)
In our experiments, it was observed that adding bromide to Pb2+ solution of N,N'-dimethylformamide (DMF), the highly emissive cluster Pb4Br11(3-) can be formed and the fluorescence intensity of the formed cluster is proportional to the concentration of Pb2+, based on
A O Maslat et al.
Journal of trace elements and electrolytes in health and disease, 3(4), 187-191 (1989-12-01)
The mutagenicity of lead (II) bromide (a combustion product of the gasoline additives lead (IV) tetraethyl and 1,2-dibromoethane) was investigated using various strains of bacteria. Taking prodigiosin (the red pigment) production as a marker, lead (II) bromide was found to
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
金ナノクラスターは優れた光増感能を有するため、光エネルギー変換分野での利用が期待されています。さらに、光活性、水系媒体中での安定性、生体適合性が高いことから、バイオタグやバイオマーカーへの利用も検討されています
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
すべて表示