Merck
449865
Sigma-Aldrich
塩化鉛(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999%
別名:
塩化鉛鉱
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbCl2
CAS番号:
分子量:
278.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 547 °C)
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
密度
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449865-5G:4548173152929
449865-25G-PW:
449865-5G-PW:
449865-25G:4548173152912
449865-VAR:
449865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sun Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(8), 1815-1819 (2008-09-16)
Lead exposure is one of major public health problems. The aim of this study was to examine in vitro the effect of lead on lymphocyte intracellular Ca(2+) ([Ca(2+)]i). Lymphocytes were separated from mice spleen and treated with three doses of
Md Kawser Ahmed et al.
Environmental monitoring and assessment, 182(1-4), 197-204 (2011-01-07)
The present investigation was undertaken to study the induction of DNA damage by lead chloride (PbCl(2)) in freshwater climbing perch Anabas testudineus using alkaline single cell gel electrophoresis (comet assay). Based on the LC(50) values of lead chloride of A.
Tiziana Gugliotta et al.
Cellular & molecular biology letters, 17(4), 586-597 (2012-09-04)
Our study concerns the effects of exposure to lead chloride on the morphology, K(+) efflux, SO(4)(-) influx and GSH levels of the human erythrocyte. Blood was collected in heparinized tubes and washed three times. The cells were suspended at 3%
Issa Tapsoba et al.
Analytical chemistry, 82(2), 457-460 (2009-12-25)
Lead-based compounds were used during antiquity as both pigments and medicines in the formulation of makeup materials. Chemical analysis of cosmetics samples found in Egyptians tombs and the reconstitution of ancient recipes as reported by Greco-Roman authors have shown that
Fan-xin Qin et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 27(10), 2123-2126 (2008-03-01)
A method for the determination of lead in Chinese medicinal materials by GFAAS with PdCl2 as a matrix modifier was established. By comparing PdCl2 with NH4H2PO4 in improving effect on the determination of Pb, the dosage of PdCl2, acidity of
資料
今日注目されているペロブスカイト太陽電池に繋がる、色素増感太陽電池(DSSC)にペロブスカイト化合物を用いた初期の事例を、韓国のNam-Gyu Park教授に紹介していただきました。
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。