Merck
746487
Sigma-Aldrich
塩化セシウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsCl
CAS番号:
分子量:
168.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
99.9%
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder or crystals
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
99.9%
フォーム
powder or crystals
品質
free-flowing
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化セシウムは、ハロゲンセシウムの1つです。ハロゲンセシウムは、炭酸セシウムを対応するハロゲン化水素酸と反応させることにより調製することができます。塩化セシウム 超遠心分離法が、細胞分画からのRNAの抽出に関して、報告されています。
アプリケーション
塩化セシウムは導電性ガラスの調製に使用されます。密度勾配遠心によりDNAからRNAを分離するための溶液作製にも使用されます。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
746487-6X500G:
746487-100G:
746487-1KG:
746487-500G:
746487-VAR:
746487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Gloria Patricia Barrera et al.
BMC genomics, 16, 1008-1008 (2015-11-27)
Baculoviruses are insect-associated viruses carrying large, circular double-stranded-DNA genomes with significant biotechnological applications such as biological pest control, recombinant protein production, gene delivery in mammals and as a model of DNA genome evolution. These pathogens infect insects from the orders
Ian C Jenkins et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(13), 4803-4808 (2014-03-19)
The degree to which DNA-linked particle crystals, particularly those composed of micrometer-scale colloids, are able to dynamically evolve or whether they are kinetically arrested after formation remains poorly understood. Here, we study a recently observed displacive transformation in colloidal binary
Sourav Saha et al.
Cell reports, 33(13), 108569-108569 (2020-12-31)
The present study demonstrates that topoisomerase 3B (TOP3B) forms both RNA and DNA cleavage complexes (TOP3Bccs) in vivo and reveals a pathway for repairing TOP3Bccs. For inducing and detecting cellular TOP3Bccs, we engineer a "self-trapping" mutant of TOP3B (R338W-TOP3B). Transfection with
Keita Nishiyama et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(8), 1444-1451 (2014-08-19)
The aim of this study was to assess the adhesion of Bifidobacterium strains to acidic carbohydrate moieties of porcine colonic mucin. Mucins were extracted and purified via gel filtration chromatography followed by density-gradient ultracentrifugation. The presence of sulfated and sialylated
D R Alves et al.
Applied and environmental microbiology, 80(21), 6694-6703 (2014-08-26)
Biofilms are major causes of impairment of wound healing and patient morbidity. One of the most common and aggressive wound pathogens is Staphylococcus aureus, displaying a large repertoire of virulence factors and commonly reduced susceptibility to antibiotics, such as the
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.