安全性情報
3030-OP
Millipore
Cesium Chloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%
別名:
OmniPur® Cesium Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClCs
CAS番号:
分子量:
168.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
フォーム:
crystals
品質水準
フォーム
crystals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
  • Nanostructured Polyoxometalate-Based Heterogeneous Electrode Materials for Electrochemical Sensing of Glucose.: The research demonstrates the use of cesium chloride in the development of advanced electrode materials for glucose sensing, enhancing diabetes management technologies (Yu et al., 2024).
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
3040-1KG:
3030-100GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2