Merck
C3011
Sigma-Aldrich
塩化セシウム
Grade I, ≥99.0%
別名:
Caesium monochloride, Cesium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsCl
CAS番号:
分子量:
168.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder
タイプ
Grade I
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
mp
645 °C (lit.)
Absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
アプリケーション
hematology
histology
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化セシウムは、ピペット溶液の成分として、後根神経節ニューロンにおける機械感受性電流を記録するために使用されてきました。 インタクトな筋層間神経節においてニューロンを調べるためのパッチクランプ法で使用されてきました。
導電性ガラスの調製に使用。密度勾配遠心分離によってDNAからRNAを分離するための溶液の調製に使用。
生物化学的/生理学的作用
塩化セシウムの経口摂取は、がん細胞のpHを上昇させることが知られています。塩化セシウムの軽度毒性は、低血圧、胃腸障害、しびれ感、および失神を引き起こす可能性があります。また、重度の低カリウム血症、低マグネシウム血症、急性心臓発作、および複数回発症する多形性心室性頻拍の原因にもなります。
品質
溶液はわずかに混濁する場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3011-500G:
C3011-50G:
C3011-250G:
C3011-BULK:
C3011-100G:
C3011-VAR:
C3011-1KG:
C3011-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Recording of mechanosensitive currents using piezoelectrically driven mechanostimulator
Jizhe H, et al.
Nature Protocols, 6(7), 979-979 (2011)
Patch clamp recording from enteric neurons in situ
Nancy O, et al.
Nature Protocols, 6(1), 15-15 (2011)
Petr Melnikov et al.
Biological trace element research, 135(1-3), 1-9 (2009-08-06)
The knowledge about cesium metabolism and toxicity is sparse. Oral intake of cesium chloride has been widely promoted on the basis of the hypothesis referred to as "high pH cancer therapy", a complimentary alternative medicine method for cancer treatment. However
Takafumi Yamamoto et al.
Inorganic chemistry, 50(22), 11787-11794 (2011-10-25)
The rock salt (B1) structure of binary oxides or chalcogenides transforms to the CsCl (B2) structure under high pressure, with critical pressures P(s) depending on the cation to anion size ratio (R(c)/R(a)). We investigated structural changes of A(2)MO(3) (A =
Piotr Jurkiewicz et al.
Biochimica et biophysica acta, 1818(3), 609-616 (2011-12-14)
Effects of alkali metal chlorides on the properties of mixed negatively charged lipid bilayers are experimentally measured and numerically simulated. Addition of 20mol% of negatively charged phosphatidylserine to zwitterionic phosphatidylcholine strengthens adsorption of monovalent cations revealing their specificity, in the