製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
溶解性
1860 g/L
密度
3.97 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1800 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.03%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1