Merck
900835
Sigma-Aldrich
ホルムアミジニウムブロミド
greener alternative
≥98%
別名:
Greatcell Solar®, イミノメチルアミンヒドロブロミド, ホルムアミジンヒドロブロミド, メタンイミダミドブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5BrN2
CAS番号:
分子量:
124.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N=CN.[H]Br
InChI Key
QWANGZFTSGZRPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Formamidinium bromideは、太陽電池のペロブスカイト吸収体層の合成のための前駆体物質として使用できます。新しいエネルギー貯蔵物質・装置の設計と開発における添加物または成分として検討できます。
有機ハロゲン系ペロブスカイトは、太陽電池用途の重要なクラスの材料として台頭してきました。 ペロブスカイト前駆体は、ペロブスカイトベースの太陽電池のバンドギャップ、キャリア拡散長、電力変換効率の最適化に必要な混合陽イオンまたは陰イオンペロブスカイトの合成に有用です。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900835-25G:
900835-VAR:
900835-BULK:
900835-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters, 11, 3-3 (2016)
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-369 (2017)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-662 (2016)
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
すべて表示