Merck
202134
Sigma-Aldrich
ヨウ化セシウム
99.9% trace metals basis
別名:
Caesium iodide, Caesium monoiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsI
CAS番号:
分子量:
259.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
626 °C (lit.)
密度
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨウ化セシウム(CsI)は、高出力マイクロ波システムへの使用が考えられる電界放出カソードの製作に用いるカソードとして使用できます。また、太陽電池の光発電性能および安定性の改善を目的としてブロック層とペロブスカイト活性層とのインターフェース層を形成するために使用できます。
特徴および利点
医療用画像のりん光スクリ-ン、シンチレ-タ-、カロリ-メ-タ-、およびさまざまな粒子検知器等の機器に多く使用されます。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202134-100G:4548173986371
202134-VAR:
202134-25G:4548173986388
202134-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low level plasma formation in a carbon velvet cesium iodide coated cathode
Shiffler D, et al.
Physics of Plasmas, 11(4), 1680-1684 (2004)
Comparison of velvet-and cesium iodide-coated carbon fiber cathodes
Shiffler D, et al.
IEEE transactions on nuclear science, 29(3), 445-451 (2001)
Cong Chen et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(11), 1802046-1802046 (2019-06-11)
Photovoltaic devices employing lead halide perovskites as the photoactive layer have attracted enormous attention due to their commercialization potential. Yet, there exists challenges on the way to the practical use of perovskite solar cells (PSCs), such as light stability and
Olga Nazarenko et al.
Inorganic chemistry, 56(19), 11552-11564 (2017-09-13)
Interest in hybrid organic-inorganic lead halide compounds with perovskite-like two-dimensional crystal structures is growing due to the unique electronic and optoelectronic properties of these compounds. Herein, we demonstrate the synthesis, thermal and optical properties, and calculations of the electronic band
Taehwan Jun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(43), e1804547-e1804547 (2018-09-15)
Halide perovskites, including CsPbX3 (X = Cl, Br, I), have gained much attention in the field of optoelectronics. However, the toxicity of Pb and the low photoluminescence quantum yield (PLQY) of these perovskites hamper their use. In this work, new
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。